Learn More
SYBR™ SYBR™ Select Master Mix for CFX
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
1000 reacciones
2500 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Descripción
Includes
2X mix contains SYBR GreenER dye, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs with dUTP/dTTP blend, heat-labile UDG, and optimized buffer components.
- Específica: reducción de la amplificación de dímeros de cebadores y no específica
- Reproducible y sensible: amplificación uniforme a través de un amplio intervalo dinámico
- Brillante: contiene tinte SYBR™ GreenER™ para ofrecer un brillo máximo
- Control de contaminación cruzada: contiene UDG termolábil
- Para usar con los sistemas Bio-Rad CFX96™ Touch o CFX384™ Touch
- Parámetros de ciclo estándar y rápido
Formulación para obtener la máxima especificidad:
- La mezcla maestra SYBR™ Select para CFX contiene todos los componentes necesarios para las reacciones de PCR en tiempo real, excepto la plantilla y los cebadores, en una práctica mezcla previa con concentración 2X
- La mezcla maestra incluye ADN polimerasa AmpliTaq™, UP, una ADN polimerasa altamente purificada con un mecanismo de inicio en caliente exclusivo que proporciona una especificidad excepcional
Obtención de resultados reproducibles en una amplia gama dinámica:
- La mezcla maestra SYBR™ Select para CFX está especialmente formulada para ofrecer resultados sólidos de 100 ng a 0,1 pg de ADNc por reacción y puede detectar con total fiabilidad una única copia de ADN genómico
- Contiene UDG termolábil y colorante SYBR™ GreenER™:
- El colorante SYBR™ GreenER™ posee una menor capacidad de inhibición en PCR que el colorante SYBR™ Green I, que produce señales más brillantes
- Se incluye uracilo-ADN glicosilasa (UDG) termolábil para permitir un control fiable de la contaminación cruzada
Información de órdenes
Shipping Conditions: Wet Ice
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | La mezcla 2x contiene colorante SYBR™ GreenER™, ADN polimerasa AmpliTaq™ UP, dNTPs con mezcla dUTP/dTTP, UDG termolábil y componentes de tampón optimizados. Contiene un tubo de 1 x 1 ml, suficiente para 100 reacciones a 20 µl. Almacenar de 2 a 8 °C. |
| Método de detección | SYBR |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Vial |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | AB 7900HT, modo estándar, AB StepOne™, modo rápido, AB 7500, modo estándar, AB 7500, modo rápido, Bio-Rad CFX96 Touch™, AB StepOnePlus™, modo rápido, AB 7900HT, modo rápido, AB StepOne™, modo estándar, Bio-Rad CFX Connect™, sistema AB 7900 HT de 384 pocillos, Bio-Rad CFX384 Touch™, AB StepOnePlus™, modo estándar |
| Mostrar más |