Learn More
SYBR™ SYBR™ Select Master Mix for CFX
Código de producto. 13296519 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
1000 reacciones
2500 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Código de producto. 13296519
Marca: SYBR™ 4472937
Includes
2X mix contains SYBR GreenER dye, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs with dUTP/dTTP blend, heat-labile UDG, and optimized buffer components.
A cost-effective solution for real-time PCR applications.
  • Específica: reducción de la amplificación de dímeros de cebadores y no específica
  • Reproducible y sensible: amplificación uniforme a través de un amplio intervalo dinámico
  • Brillante: contiene tinte SYBR™ GreenER™ para ofrecer un brillo máximo
  • Control de contaminación cruzada: contiene UDG termolábil
  • Para usar con los sistemas Bio-Rad CFX96™ Touch o CFX384™ Touch
  • Parámetros de ciclo estándar y rápido
Formulación para obtener la máxima especificidad:
  • La mezcla maestra SYBR™ Select para CFX contiene todos los componentes necesarios para las reacciones de PCR en tiempo real, excepto la plantilla y los cebadores, en una práctica mezcla previa con concentración 2X
  • La mezcla maestra incluye ADN polimerasa AmpliTaq™, UP, una ADN polimerasa altamente purificada con un mecanismo de inicio en caliente exclusivo que proporciona una especificidad excepcional
Obtención de resultados reproducibles en una amplia gama dinámica:
  • La mezcla maestra SYBR™ Select para CFX está especialmente formulada para ofrecer resultados sólidos de 100 ng a 0,1 pg de ADNc por reacción y puede detectar con total fiabilidad una única copia de ADN genómico
    • Contiene UDG termolábil y colorante SYBR™ GreenER™:
    • El colorante SYBR™ GreenER™ posee una menor capacidad de inhibición en PCR que el colorante SYBR™ Green I, que produce señales más brillantes
    • Se incluye uracilo-ADN glicosilasa (UDG) termolábil para permitir un control fiable de la contaminación cruzada
Información de órdenes
Shipping Conditions: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento La mezcla 2x contiene colorante SYBR™ GreenER™, ADN polimerasa AmpliTaq™ UP, dNTPs con mezcla dUTP/dTTP, UDG termolábil y componentes de tampón optimizados. Contiene un tubo de 1 x 1 ml, suficiente para 100 reacciones a 20 µl. Almacenar de 2 a 8 °C.
Método de detección SYBR
Formulario Líquido
Formato Vial
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) AB 7900HT, modo estándar, AB StepOne™, modo rápido, AB 7500, modo estándar, AB 7500, modo rápido, Bio-Rad CFX96 Touch™, AB StepOnePlus™, modo rápido, AB 7900HT, modo rápido, AB StepOne™, modo estándar, Bio-Rad CFX Connect™, sistema AB 7900 HT de 384 pocillos, Bio-Rad CFX384 Touch™, AB StepOnePlus™, modo estándar
Etiqueta o tinte SYBR GreenER
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos SYBR
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 1 x 1 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Suficiente para 100 reacciones de 20 μl
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 1 mL