Includes
2X mix contains SYBR GreenER dye, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs with dUTP/dTTP blend, heat-labile UDG, ROX passive reference dye and optimized buffer components.
- Específica: reducción de la amplificación de dímeros de cebadores y no específica
- Reproducible y sensible: amplificación uniforme a través de un amplio intervalo dinámico
- Brillante: contiene tinte SYBR™ GreenER™ para ofrecer un brillo máximo
- Control de contaminación cruzada: contiene UDG termolábil
- Se puede utilizar tanto en modo estándar como en el modo de ciclo rápido
Formulación para obtener la máxima especificidad:
- La mezcla maestra SYBR™ Select contiene todos los componentes necesarios para la reacción de PCR en tiempo real, excepto la plantilla y los cebadores, en una práctica mezcla previa con concentración 2X
- La mezcla maestra incluye ADN polimerasa AmpliTaq™, UP, una ADN polimerasa altamente purificada con un mecanismo de inicio en caliente exclusivo que proporciona una especificidad excepcional
Obtención de resultados reproducibles en una amplia gama dinámica:
- La mezcla maestra SYBR™ Select está especialmente formulada para ofrecer resultados sólidos de 100 ng a 0,1 pg de ADNc por reacción y puede detectar con total fiabilidad una única copia de ADN genómico.
Contiene UDG termolábil y colorante SYBR™ GreenER™:
- El colorante SYBR™ GreenER™ posee una menor capacidad de inhibición en PCR que el colorante SYBR™ Green I que produce señales más brillantes
- Se incluye uracilo-ADN glicosilasa (UDG) termolábil para permitir un control fiable de la contaminación cruzada
Compatibilidad con instrumentos:
- La mezcla maestra SYBR™ Select se puede emplear tanto en el modo de ciclo rápido como estándar y es compatible con todos los instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™, excepto el sistema de PCR en tiempo real 7900HT
- También es compatible con los sistemas Bio-Rad IQ™5, Roche LightCycler™ LC480 y Stratagene™ MX3005P™
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | La mezcla 2x contiene colorante SYBR™ GreenER™, ADN polimerasa AmpliTaq™ UP, dNTPs con mezcla dUTP/dTTP, UDG termolábil, colorante de referencia pasiva ROX y componentes de tampón optimizados. Contiene un tubo de 1 x 1 ml, suficiente para 100 reacciones de 20 µl (mezcla maestra de 10 µl por reacción). Almacénese entre 2 y 8 °C. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). Consulte la guía del usuario para ver las recomendaciones de concentración de cebadores para los sistemas StepOne y StepOnePlus. |
| Método de detección | SYBR |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Vial |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System, AB StepOnePlus™, Fast Mode, AB StepOne™, Standard Mode, AB 7500, Fast Mode, AB 7500, Standard Mode, AB StepOne™, Fast Mode, AB StepOnePlus™, Standard Mode |
| Mostrar más |