Learn More
Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time PCR System Spectral Calibration Kit (48 well)
Este kit fácil de usar establece los espectros de colorante puro y los valores de varios componentes para los colorantes FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™ y ROX™ en el sistema PCR en tiempo real StepOne™.
Brand: Applied Biosystems™ 4371433
Includes: Contiene tres placas de reacción de 48pocillos: una placa de fondo y dos que incluyen los patrones de colorante (placas I y II). La placa I contiene FAM, JOE y ROX; la placa II contiene SYBR™ Green I y VIC.
Description
El kit de calibración espectral del sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ StepOne™ contiene una placa de fondo y dos placas de reacción rápida ópticas precargadas de 48 pocillos, con siete patrones de colorante.
- Electrodos selectivos de iones
- Proporciona una discriminación exacta de la señal de fluorescencia de los colorantes individuales en la mezcla de reacción
- Incluye el patrón de colorante Referencia pasiva I para la normalización de la señal en todas las reacciones en tiempo real y de punto final
Order Info
Envío en hielo seco; almacenar a entre - 15 ° y 25 °C; proteger de la luz; fecha de caducidad: 12 meses a partir de la fecha de entrega.
Specifications
Contiene tres placas de reacción de 48 pocillos: una placa de fondo y dos que incluyen los patrones de colorante (placas I y II). La placa I contiene FAM, JOE y ROX; la placa II contiene SYBR™ Green I y VIC. Almacenar a entre -15 y 25 °C. Proteger de la luz. Fecha de caducidad: 12 meses a partir de la fecha de entrega. |
|
StepOne™, modo Fast, StepOne™, modo estándar | |
StepOne™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
1 kit |
FAM, JOE, ROX, VIC, SYBR™ Green | |
Fluorescente | |
Kit de calibración espectral | |
Hielo seco | |
Calibración espectral |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2401191 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 4371433 |
2404192 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | 4371433 |
2408195 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 4371433 |
2409196 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 4371433 |
2311190 | Certificado de análisis | 04/12/2023 | 4371433 |