Includes
100 cubiertas adhesivas ópticas
Diseñado para encajar en placas de 96 y 384 pocillos MicroAmp
- Adhesivo sensible a la presión que proporciona un sellado hermético sobre cada pocillo
- No interfiere con la lectura de muestras
- Sellado mediante presión: Alinee la película correctamente con respecto a la placa y, a continuación, presione para sellar
- Fácil de aplicar; no se adhiere al guante
- Utilice esta película adhesiva transparente para sellar las muestras en los pocillos de una microplaca con el objeto de reducir la posibilidad de contaminación cruzada entre los pocillos con muestras y contribuir a garantizar la uniformidad de los datos de PCR en tiempo real
- Despegue la parte posterior de la película adhesiva y apriete firmemente en la parte superior de la microplaca. Apile las microplacas y lea las muestras como lo haría normalmente, pero con una menor probabilidad de contaminación de las muestras
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Sistema óptico |
| Material | Poliéster |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 100 cubiertas |
| Cantidad | 100 covers |
| Contenido y almacenamiento | Incluye: 100 cubiertas adhesivas ópticas Almacenamiento: Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador 2720, termociclador 6100, sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, GeneAmp 9700, QuantStudio™, termociclador SimpliAmp™, StepOnePlus™, termociclador Veriti Dx Fast, termociclador Veriti Dx, termociclador Veriti Fast, termociclador Veriti, sistema ViiA™ 7 Dx, sistema ViiA™ 7, sistema ViiA™ 7 Dx Fast, QuantStudio™ Dx, sistema 7500 Fast Dx, sistema ViiA™ 7 Fast, sistema de PCR ProFlex™ |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Película, cierre o aplicador |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Mostrar más |