Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Multi Removal Tool
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
1 herramienta de retirada múltiple MicroAmp
Esta herramienta multifuncional facilita la eliminación de tapones de tubos, microplacas de termocicladores y mucho más. Se utiliza para abrir tubos MicroAmp o tubos GeneAmp con tapones acoplados, retirar las microplacas de un bloque de muestras de termociclador y retirar las tiras de tapones de los tubos de reacción en una microplaca y un conjunto de bandeja/retenedor.
- La herramienta de varios filos optimiza las tareas repetitivas
- La herramienta fácil de utilizar hace que los pasos frustrantes sean sencillos
- La construcción robusta prolonga la vida útil del producto
- Versátil y ergonómico
- Múltiples bordes con características de diseño que facilitan la separación de tapones de tubos, microplacas de termocicladores, tubos de termocicladores y tubos de microplacas
- Un borde contiene una muesca en forma de U para abrir las tapas del tubo
- Un borde tiene una lengüeta con reborde para quitar la tira de tubos tapados de microplaca
- Dos bordes tienen salientes para eliminar las microplacas de los termocicladores
- Dos protuberancias de gancho pueden insertarse en el lado corto de la microplaca y levantarla del bloque de muestras La herramienta rápida y sencilla acelera los pasos de rutina de experimentos grandes y reduce las placas caídas y las muestras derramadas
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Contenido y almacenamiento | Contiene una herramienta de retirada múltiple MicroAmp™ Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Tipo de producto | Herramienta de extracción múltiple |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador, analizador genético, analizador de ADN |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR. |
| Cantidad | 1 herramienta |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |