Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción de 96 pocillos MicroAmp™ Optical Fast con código de barras, 0,1 ml
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Componente integral del sistema de PCR Applied Biosystems Fast.
- Conductividad térmica máxima para un termociclado exacto.
- Resultados de PCR reproducibles, específicos y sensibles en solo 25 minutos
- Validada con otros componentes del sistema para obtener resultados uniformes.
- Cada placa de reacción incluye una etiqueta con un número de ocho caracteres (código de barras) exclusiva con número de serie que puede leer el usuario o una máquina para evitar errores de rastreo.
- Contacto térmico aumentado para lograr un calentamiento más rápido y uniforme.
- El avanzado diseño aumenta en gran medida su contacto térmico con el termociclador de 96 pocillos Applied Biosystems Veriti™ Fast
- El grosor uniforme de los pocillos contribuye a que las muestras se sometan al proceso de PCR de manera uniforme.
- Plataforma: Analizador genético 310, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7500 Fast Dx, Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT Fast, StepOnePlus™, Termociclador Veriti™ Dx Fast, Termociclador Veriti Fast, Sistema ViiA™ 7 Dx Fast, Sistema ViiA 7 Fast
Aplicaciones: PCR en tiempo real, PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
Información de órdenes
Condición de envío: Ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 20 placas. Puede almacenarse a temperatura ambiente. Con un almacenamiento adecuado, las placas se pueden almacenar indefinidamente. |
| Envase | 20 placas |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Sistema óptico |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador, analizador genético, analizador de ADN |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |