Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 384-Well Clear GPLE Reaction Plates with Barcode
Código de producto. 15342476 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
15342476 20 placas paquete de 20
1 options
Código de producto. 15342476
Marca: Applied Biosystems™ 4483319
This item is not returnable. View return policy
Validadas en termocicladores, termocicladores en tiempo real y analizadores genéticos Applied Biosystems para un ajuste y rendimiento óptimos
  • Etiquetado “Para uso en laboratorio”
  • Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
  • Construidas según el estándar ANSI™/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
  • Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
  • El uso de polipropileno y de un proceso de moldeado a altas temperaturas ayuda a evitar la unión de ADN, ARN y enzimas, mientras que el policarbonato proporciona estabilidad mecánica, planicidad y alta durabilidad
  • Opción ideal para su uso con sistemas robóticos/automatizados y en experimentos con varios instrumentos (p. ej. un termociclador, un termociclador en tiempo real y un analizador genético)
  • La estructura de pared fina permite ofrecer un ajuste perfecto en bloques térmicos con una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra
  • La identificación de pocillo negra y fácil de leer ayuda a minimizar errores de pipeteo y mejora la productividad de la preparación de muestras
  • Plataforma: Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Termociclador Veriti™ Dx, Termociclador Veriti, Sistema ViiA™ 7 Dx, Sistema ViiA 7
PCR rápida, PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Contenido y almacenamiento 20 placas Fast de 384 pocillos Almacenar a temperatura ambiente
Envase 20 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico, Transparente
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Estilo de falda Con faldón
Material Policarbonato, Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 40 μl
N.° de pocillos 384
Cantidad 20 placas
Velocidad de reacción Estándar