Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Tray
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 bandejas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
10 bases de 96 pocillos MicroAmp
La bandeja de 96 pocillos MicroAmp es necesaria para un procesamiento de muestras más eficiente en los termocicladores de 96 pocillos Applied Biosystems.
- Diseñado para un procesamiento de muestras eficaz
- Diseñado específicamente para tubos de reacción MicroAmp con tapones
- Fabricado de acuerdo con las especificaciones más exigentes, para garantizar la obtención de productos de calidad
- Permite organizar los tubos mientras se añade la muestra y se mezcla
- Reduce la posibilidad de derrames y mezclas de tubos al asegurar y pedir sus tubos en una sobremesa de laboratorio
- Cuando las muestras estén listas, la bandeja de tubos estará directamente en el bloque del termociclador
- Elimina la molestia de transferir tubos
- Proporciona el contacto térmico necesario para el ciclo térmico
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 10 bandejas de 96 pocillos MicroAmp™. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Bandeja |
| Para utilizar con (equipo) | GeneAmp 9700, termociclador 2720 |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR. |
| Compatibilidad de placas | Placas de 96 pocillos |
| Cantidad | 10 bandejas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering