Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Full Plate Cover
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 covers
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Su diseño duradero permite un uso continuo con resultados de alta calidad
- Alternativa cómoda y económica a los tapones MicroAmp
- Diseño patentado de una pieza para mayor comodidad
- Reutilizable hasta cinco veces
- Fabricado con caucho compatible con PCR
- No estériles y esterilizables en autoclave
- Plataforma: GeneAmp™ 9700
Consulte en el manual del usuario o en el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Contenido y almacenamiento | La cubierta de placa completa de 96 pocillos MicroAmp™ está fabricada con caucho compatible con PCR. No estéril, esterilizable en autoclave y reutilizable hasta cinco veces. |
| Envase | 5 cubiertas |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Tapa de microplaca |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador 2720, Termociclador 6100, GeneAmp 9700, Termociclador 2720 |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR |
| Mostrar más |