Includes
Provided in a convenient 2X mix, containing: AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase, MeltDoctor HRM Dye, a dNTP blend including dUTP, Magnesium salts and other buffer components, precisely formulated to obtain optimal HRM results
Requires
Plantilla y primers
El análisis mediante fusión de alta resolución (HRM) es un método de análisis post-PCR (reacción en cadena de la polimerasa) utilizado para identificar la variación genética en las secuencias de ácido nucleico. A diferencia de algunas mezclas de la competencia, la mezcla maestra de HRM MeltDoctor™ no requiere mezclas adicionales antes de su uso y ha sido desarrollada y optimizada exclusivamente para aplicaciones de HRM.
- Baja fluorescencia de fondo
- Brillo elevado en presencia de ADN bicatenario
- Cambio mínimo de la temperatura de fusión de ADN debido a la unión de tinte
- Estabilidad térmica para tolerar condiciones de ciclos de PCR
- Sin inhibición de la actividad de la polimerasa, lo que da como resultado una alta eficacia de PCR
- Una mezcla de dNTP (desoxinucleótidos) que incluye dUTP (2'-desoxiuridina 5'-trifosfato), lo que minimiza la contaminación cruzada al permitir la degradación del amplicón mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG) en posteriores reacciones de PCR
Realice barridos de mutaciones:
- Los análisis de HRM se pueden utilizar para detectar mutaciones en genes objetivo para la identificación de variantes en muestras antes de su análisis secuencial
- HRM, que es una técnica de barrido de mutaciones, ofrece ventajas significativas en comparación con los métodos convencionales como la cromatografía líquida desnaturalizante de alto rendimiento (DHPLC) y la electroforesis en gel con gradiente de desnaturalización (DGGE)
Ventajas de HRM para el barrido de mutaciones
- Bajo consumo de reactivo, con poco desperdicio: El HRM solo requiere una reacción de PCR de 20 μl para el análisis de cada muestra, lo que elimina la necesidad de disolventes para HPLC o geles DGGE
- Flujo de trabajo simple y rápido: no se requiere ninguna instrumentación adicional después de la amplificación por PCR; se puede agregar simplemente un paso de fusión de alta resolución al final del perfil de PCR para el análisis inmediato
- Optimización rápida: a diferencia de DHPLC, no es necesaria la optimización térmica
- Bajo consumo de muestra: tras el análisis de HRM, el producto de la PCR se puede usar directamente en una reacción de secuenciación por Sanger.
Componentes de calidad- Sales de magnesio y otros componentes de tampón, formulados de manera precisa para obtener resultados óptimos de HRM
- ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ 360, una ADN polimerasa muy purificada que proporciona un rendimiento de inicio en caliente, lo que minimiza la formación de productos no específicos y permite la preparación de reacciones a temperatura ambiente
- Colorante de HRM MeltDoctor™, una forma estabilizada del tinte de ácido nucleico bicatenario fluorescente SYTO™ 9 desarrollado por Molecular Probes.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los componentes de la mezcla maestra de HRM MeltDoctor™, que se proporcionan en una cómoda mezcla de 2X, incluyen: 360 ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, colorante HRM MeltDoctor, una mezcla de dNTP que incluye dUTP, sales de magnesio y otros componentes de tampón, formulados de manera precisa para obtener resultados óptimos de HRM. Almacénese entre -15 °C y -25 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
| Método de detección | HRM |
| Formulario | Líquido |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Técnica | Análisis de HRM (fusión de alta resolución), barrido de mutaciones |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, sistema rápido 7900HT, QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7 |
| Objetivo de genotipado | SNP (desconocidos o numerosos), objetivos epigenéticos |
| Mostrar más |