Includes
SYBR™ Green 1 Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference 1, and optimized buffer components
Requires
Plantilla y cebadores
Disfrute de una inmejorable cuantificación de ácido nucleico con la mezcla maestra Power SYBR™ Green de Applied Biosystems™.
- La mezcla maestra de PCR Power SYBR™ Green contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los cebadores, para lograr un PCR en tiempo real óptimo basado en reactivos SYBR™ Green.
- La formulación optimizada contiene ADN polimerasa altamente purificada AmpliTaq Gold™, LD para ofrecer una mayor sensibilidad que la mezcla maestra de PCR SYBR™ Green clásica
- La mezcla maestra de PCR Power SYBR™ Green contiene una mezcla de dTTP/dUTP compatible con uracilo-N-glicosilasa (UNG) AmpErase™ para minimizar la contaminación cruzada.
- Incluye una versión exclusiva del colorante ROX™, una referencia pasiva interna, con el objetivo de normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con PCR y minimizar la variabilidad entre pocillos provocada por diversas causas, tales como errores de pipeteo y la evaporación de las muestras.
- La química de PCR basada en reactivos Power SYBR™ Green reemplaza fácilmente la mezcla maestra de PCR SYBR™ Green en protocolos de Applied Biosystems™ mediante la misma instalación y condiciones de ciclos térmicos.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | La mezcla 2X contiene colorante SYBR™ Green 1, ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ LD, mezcla de dNTPs con dUTP/dTTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Contiene 1 × frasco de 50 ml, suficiente para 1000 reacciones de 50 µl cada una. Almacenar a -20 °C. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
| Método de detección | SYBR |
| Formato | Frasco |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold, AmpliTaq Gold LD |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System |
| Etiqueta o tinte | SYBR Green |
| Mostrar más |