Learn More
Applied Biosystems™ Kit de transcripción inversa de ADNc de gran capacidad
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
The High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, available with or without RNase Inhibitor, contains all components necessary for the quantitative conversion of up to 2 μg of total RNA into single-stranded cDNA in a single 20 μL reaction. Both types of kit deliver extremely high-quality, single-stranded cDNA from 0.02–2 μg total RNA. Reactions can be scaled up to 100 μL to generate 10 μg of cDNA from a single reaction.
El kit de transcripción inversa de gran capacidad de ADN complementario (ADNc) con inhibidor de ARNasa contiene todos los componentes necesarios para la conversión cuantitativa de hasta 2μg de ARN total a ADNc monocatenario en una única reacción de 20μl. Este kit también incluye dos tubos de inhibidor de ARNasa (100μl cada uno). Las reacciones pueden ascender hasta 100 μl para generar 10 μg de ADNc a partir de una única reacción. Las aplicaciones posteriores incluyen PCR en tiempo real, PCR estándar y micromatrices. El kit es ideal para generar archivos de ADNc.
- Amplificación de objetivo lineal para PCR en tiempo real
- Producción y precisión más elevadas que otros kits de síntesis de ADNc con un coste mucho menor
- Intervalo dinámico 10 veces mayor que el de otros kits
- Temperatura óptima de reacción: 37 °C
- Tamaño del producto final: 7 kb o menos
Ampliamente probado con una gran variedad de plantillas La síntesis cuantitativa del primer cordón de todas las especies de ARN se logra con el uso de cebadores aleatorios. El kit se ha sometido a comprobaciones exhaustivas con una gran variedad de plantillas de ARN, incluidos ARN y objetivos ricos en bases G-C y A-U expresados en niveles bajos. El ARNc también se puede generar de manera eficaz a partir de una transcripción in vitro del ADNc.
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 50 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | • 10X RT Buffer, 1 mL |
| Formato | Kit |
| Velocidad de reacción | 120 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Transcriptasa inversa | MultiScribe |
| Actividad de la ribonucleasa H | Sí |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Real Time PCR (qPCR), RT-PCR |
| Mostrar más |