Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Fast PCR Master Mix (2X), with or without protocol
Código de producto. 10526745 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 reacciones
250 reacciones, con protocolo
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10526745 250 reacciones cada uno
10229534 250 reacciones, con protocolo 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526745 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4359187
Includes
The GeneAmp Fast PCR Master Mix (2X) contains two tubes (1.25mL each) sufficient for 125 20μL PCR reactions. The Fast PCR Master Mix can also be ordered with a protocol.
Sustancias químicas sensibles y premezcladas de inicio en caliente
Applied Biosystems GeneAmp Fast PCR Master Mix reduces PCR reaction time to as little as 25 minutes when used with the Veriti 96-well thermal cycler. The sensitive, premixed hot-start chemistries of this master mix enable quick experiment setup and by generating greater than 90% 'A' overhang, the cloning process is further simplified.
La mezcla maestra de PCR GeneAmp Fast reduce el tiempo de reacción de PCR a tan solo 25 minutos cuando se utiliza con el termociclador Veriti™ de 96 pocillos.
  • Configure las reacciones rápidamente, utilizando reactivos premezclados
  • Detecte una sola copia de un gen en tan solo 10 ng de ADN
  • Garantiza resultados reproducibles, específicos y sensibles
  • Facilidad de uso:
  • Las sustancias químicas premezcladas de inicio en caliente permiten realizar experimentos rápidos
  • Genera más del 90% de salientes «A», lo que facilita la clonación
  • Detecte una sola copia en 10 ng de ADN
Parte del sistema de PCR rápida Applied Biosystems, que permite ahorrar tiempo y consiste en una mezcla maestra de PCR GeneAmp Fast premezclada, microplacas y tubos especialmente diseñados, y el termociclador Veriti de 96 pocillos (0,1 ml o 0,2 ml).
PCR rápida, PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento La mezcla maestra de PCR rápida GeneAmp™ (2X) contiene dos tubos (1,25 ml cada uno) suficientes para 125 reacciones de PCR de 20 µl. La mezcla maestra de PCR rápida también se puede solicitar con un protocolo.
Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Medio
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Velocidad de reacción Fast
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR rápida
Cantidad 250 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 250 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 2 kb o menos
Material de partida ADN
Volumen 0,1 mL o 0,2 mL