Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla de dNTP GeneAmp™ (2,5 mM de cada uno)
Código de producto. 10157054 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
6 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
10157054 6 x 1 mL 1 set
10381565 1 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10157054
Marca: Applied Biosystems™ 4303441
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disuelto en agua destilada de vidrio y ajustada a un pH de 7,0 con NaOH
Los dNTP de GeneAmp son desoxinucleótidos trifosfato con dUTP que se pueden usar para generar productos de PCR que contienen dU en una estrategia de prevención de arrastre junto con uracil-N-glicosilasa (UNG) AmpErase ™.
  • Los dNTP tienen una pureza elevada, lo que los hace adecuados para su uso en reacciones de PCR u otras aplicaciones.
  • Los dNTP con dUTP están optimizados para su uso en la prevención de arrastre
  • Están garantizados para el rendimiento de PCR cuando se utilizan con los reactivos básicos GeneAmp PCR y los sistemas de instrumentos GeneAmp.
  • Existen mezclas de dNTP premezcladas disponibles en diferentes concentraciones, lo que ofrece facilidad de uso.
  • Cada vial consta de 1 ml de una mezcla de 10 mM que consiste en una solución de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada uno a una concentración de 2,5 mM.
PCR, PCR y PRC en tiempo real
El proceso de PCR está protegido por patentes propiedad de Roche Molecular Systems, Inc. y F. Hoffmann-La Roche Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C en un congelador a temperatura constante.
Formulario Líquido
Línea de productos GeneAmp
Cantidad 6 x 1 mL
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR