Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM)
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
12 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 12
Descripción
Los dNTP GeneAmp son desoxinucleótidos trifosfato de alta pureza, lo que los hace ideales para su uso en reacciones de PCR u otras aplicaciones.
- Están garantizados para el rendimiento de PCR cuando se utilizan con los reactivos básicos GeneAmp PCR y los sistemas de instrumentos GeneAmp.
- Existen mezclas de dNTP premezcladas disponibles en diferentes concentraciones, lo que ofrece facilidad de uso.
- Cada vial contiene una mezcla de solución de 100 mM de dNTP (25 mM cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP).
- Suficiente para 2000 amplificaciones de la PCR, 50 μl cada una
- El kit contiene 12 viales de 1 ml
PCR, PCR y PRC en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 100 mM |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C en un congelador a temperatura constante. |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | GeneAmp |
| Cantidad | 12 x 1 mL |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |