Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2
Optimizado para su uso con ADN polimerasa AmpliTaq™ para una sólida amplificación de PCR
55.25€ - 402.00€
Especificaciones
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
---|---|
Tipo de producto | Tampón PCR |
Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
Concentración | 10X |
Fidelidad (frente a Taq) | 10 X |
Includes: 2 x 75mL each of GeneAmp™ 10X PCR Buffer II and MgCl2 sufficient for 100 PCR amplifications of 100μL each.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10219774
|
Applied Biosystems™
N8080010 |
1 x 1,5 mL |
55.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10229724
|
Applied Biosystems™
4379878 |
2 x 75 mL |
402.00€
150 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10219164
|
Applied Biosystems™
N8080130 |
6 x 1,5 mL |
166.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. The provided MgCl2 solution offers versatility for optimizing PCR.
La solución de MgCl2 proporcionada ofrece versatilidad para optimizar la PCR y el rendimiento máximo de la PCR:
- Diluido a 1:10, proporciona un pH y una fuerza iónica óptimos para la amplificación de PCR
- Se proporciona libre de iones de magnesio e independiente de la solución de MgCl2
- Disponible en varios tamaños cómodos con solución independiente de MgCI2 para mayor versatilidad
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
ADN polimerasa AmpliTaq | |
PCR estándar | |
10 X |
Tampón PCR | |
10X | |
Kit |