Learn More
Invitrogen™ Centri-Spin™ 20 Columns
Click to view available options
Cantidad:
50 columnas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las columnas Centri-Spin™ proporcionan una excelente recuperación de fragmentos de ARN y ADN para una gran variedad de aplicaciones de purificación. Utilice las columnas Centri-Spin para eliminar cebadores, sondas y dNTP del ADN, ARN, PCR y productos marcados en el extremo final
- Separaciones rápidas y eficaces
- Permite al usuario determinar la composición del tampón
- Tamaño práctico de muestras de 20-50 μl
- Formato de gel seco
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Formato de microcentrífuga
- Excelente recuperación
- Las columnas Centri-Spin proporcionan una excelente recuperación de fragmentos de ADN con tamaños de pares de base superiores a 10, 20 o 40 (según el kit), a la vez que eliminan el > 98 % de las sales, NTP y otras impurezas de bajo peso molecular. Las proteínas, los péptidos y los conjugados de proteínas > 5 kd también se pueden separar/desalar de manera eficiente de las impurezas no deseadas de bajo peso molecular
- Diseñado para el rendimiento
- El diseño de la columna se basa en la descripción de la filtración de gel para la purificación de ADN a partir de reacciones de traducción por corte (nick translation) de Sambrook et al. Cada columna Centri-Sep consta de un tubo de microcentrífuga especialmente fritado, gel seco, un tubo de lavado y un tubo de recogida de muestras, todos específicamente diseñados para este propósito
- Versátil:
- El gel de columna puede hidratarse con agua de grado reactivo o un tampón apto, y se centrifuga en una microcentrífuga o centrífuga oscilante para eliminar el líquido intersticial. Tras aplicar la muestra, vuelva a girar la columna para eliminar los componentes de bajo peso molecular, dejando una muestra purificada intercambiada en el tampón seleccionado
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, limpieza de productos de PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de columna | Columna de centrifugación |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Descripción | Centri-Spin 20 |
| Formato | Cartucho precargados, Peines, Tubos |
| Línea de productos | Centri-Spin |
| Tipo de producto | Columna de centrifugación |
| Cantidad | 50 columnas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |