Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA Polymerase
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10055024 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Units
1000 unidades
1500 unidades
250 unidades
25 x 1000 unidades
3000 unidades
5000 unidades
Tamaño de la unidad:
25000 unidades
3000 unidades
5000 unidades
cada uno
10055024 1000 unidades cada uno
10229284 100 Units cada uno
10035264 250 unidades cada uno
10330985 25 x 1000 unidades 25000 unidades
10792107 1500 unidades cada uno
10279094 3000 unidades 3000 unidades
10035994 5000 unidades 5000 unidades
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10055024
Marke: Applied Biosystems™ 4398828
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
AmpliTaq 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
Amplifica una amplia gama de contextos de secuencia de ADN cuando se utiliza con el tampón AmpliTaq 360 y el potenciador 360 GC
The Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA Polymerase, when used with the new enhanced AmpliTaq 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. Compared to the original AmpliTaq DNA Polymerase, AmpliTaq 360 DNA Polymerase is purified by an additional proprietary separation process that reduces contaminating bacterial DNA sequences from the enzyme preparation. This ultra-pure enzyme reduces false positive results, amplifies low-level target sequences, and, when combined with the proprietary AmpliTaq 360 Buffer Kit, promotes the amplification of a variety of templates, including those from bacterial and human genomes.
Cuando se utiliza con el tampón 360 mejorado, la enzima ultrapura, reduce los resultados falsos positivos, amplifica las secuencias de objetivos de bajo nivel y promueve la amplificación de una variedad de plantillas, incluidas las de genomas bacterianos y humanos, para una excelente especificidad, reproducibilidad y rendimiento en una amplia gama de objetivos. En comparación con la ADN polimerasa AmpliTaq original, la polimerasa AmpliTaq 360 se ha purificado mediante un proceso de separación adicional exclusivo para eliminar las secuencias de ADN bacteriano contaminantes de la preparación de la enzima.
  • Reduce los resultados falsos positivos
  • Amplifica las secuencias de objetivos de bajo nivel
  • Combinado con el exclusivo kit de tampones AmpliTaq 360, promueve la amplificación de una variedad de plantillas, incluidas las de genomas bacterianos y humanos
  • Optimizado para la gama más amplia de objetivos, desde los más cotidianos hasta los más complejos
  • Niveles de sensibilidad y rendimiento inigualables
  • Potenciador de GC líder del mercado para una amplificación robusta de secuencias ricas en GC
  • Consigue datos de secuenciación de la más alta calidad
  • Embalaje sostenible, menos residuos
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Bestellinformation
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentración 5 U/μl
Contenido y almacenamiento ADN polimerasa AmpliTaq™ 360 se suministra en 5 U⁄µl con tampón de PCR AmpliTaq™ 360 10X, 25 mm de M2Cl2 y 360 de potenciador de GC. Normalmente se suministran 1,5 ml de cada tampón AmpliTaq 360, 25 mm de MgCl2 y 360 de potenciador de GC se suministra con cada 250 U de enzima.
• La enzima tampón de almacenamiento se suministra en Tris de 20 mm, pH 9,0, KCl de 100 mm, EDTA de 0,1 mm, DTT de 1 mm, Tween 20 al 0,5 % (w⁄v),
glicerol al 50 % (v⁄v)
• Fuente: Forma recombinante y modificada del gen de la ADN polimerasa Thermus aquaticus expresada en E. coli
Todas las soluciones se preparan en agua desionizada esterilizada por filtro. Cuando se almacena de -15 a -25 °C, este producto mantiene el rendimiento al menos hasta la fecha de caducidad en la etiqueta del tubo. Antes de su uso, descongele los componentes congelados a temperatura ambiente y mezcle bien.
El producto está garantizado hasta 12 meses como se indica en la fecha de caducidad.
Formato Enzima independiente
GC-Rich PCR Performance Medio
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq 360
Velocidad de reacción Estándar
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Características ecológicas Embalaje sostenible
Tipo de producto ADN polimerasa
Cantidad 1000 unidades
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 800 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.