missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APPL2 Monoclonal Antibody (OTI6G8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014129
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17516854 30 μL 30 microlitros
17596844 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17516854 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA812390S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

APPL2 Monoclonal antibody specifically detects APPL2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno APPL2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6G8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica APPL2
N.º de referencia del gen Q8NEU8
Alias de gen adapter protein containing PH domain, PTB domain and leucine zipper motif 2; adaptor protein, phosphotyrosine interacting with PH domain and leucine zipper 2; adaptor protein, phosphotyrosine interaction, PH domain and leucine zipper containing 2; Appl2; DCC-interacting protein 13-beta; DIP13 beta; DIP13B; dip13-beta; Dip3 beta; Dip3b; RGD1563028
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human APPL2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55198
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.