missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APPL2 Monoclonal Antibody (OTI6G8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17596844
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17596844 100 μL 100 microlitros
17516854 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17596844

Marca: Origene Technologies TA812390

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Required for the regulation of cell proliferation in response to extracellular signals mediated by an early endosomal compartment. Links Rab5 to nuclear signal transduction.

Especificaciones

Antígeno APPL2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6G8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica APPL2
N.º de referencia del gen Q8NEU8
Alias de gen DIP13B
Símbolos de los genes APPL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human APPL2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55198
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.