Learn More
Activador de apoptosis 2, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082452
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5mg
25mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416839 5mg 5 miligramos
15426839 25mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65320.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Activa la apoptosis en las células; muestra selectividad para las células cancerosas frente a las líneas de células normales.
Activates apoptosis in cells; shows selectivity for cancer cells against normal cell lines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79183-19-0
Fórmula molecular C15H9Cl2NO2
Sinónimo 1-[(3,4-diclorofenil)metil]-1H-indol-2,3-diona
Especificaciones
Descripción Naranja
Cantidad 5mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306,14g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de apoptosis
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Activa la apoptosis en las células; muestra selectividad para las células cancerosas frente a las líneas de células normales.
Clave InChI KGRJPLRFGLMQMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(CN2C(=O)C(=O)C3=CC=CC=C23)C=C1Cl
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
Peso molecular (g/mol) 306.14
Formulario Polvo