Learn More
APOOL Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237600 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237600 20 μL 20 microlitros
30237995 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30237600
Marca: Proteintech 285141AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The APOOL antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human APOOL. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The APOOL antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno APOOL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 300 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CXorf33; FAM121A; MGC129748; UNQ8193
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 139322
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 30 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG