Learn More
A&D Weighing Balanza de precisión Apollo con homologación clase II
Descripción
- Sensor de pesaje Smart SHS de diseño reciente con tecnología ECL
- APA (Evaluación de precisión automática) – La evaluación automática del rendimiento de la balanza, es decir, el cálculo y la visualización de la desviación estándar (repetibilidad) en el punto de uso sin necesidad de pesos de calibración se puede comprobar diariamente con una solo pulsar una tecla
- Cálculo y ajuste automático del peso mínimo mediante la función APA
- Introduzca el peso mínimo automáticamente a través de APA o manualmente utilizando pesos
- Alerta visual de peso mínimo
- UAC (control de acceso de usuario, del inglés 'User Access Control') – Acceso mediante contraseña de administrador y operador para garantizar la integridad de los datos
- Calibración mediante un solo toque, intervalo, tiempos predefinidos (3) o automáticamente en respuesta a cambios de temperatura ambiente (GX-AE/A)
- ISD (detección de impactos patentada, del inglés 'Patented Impact Shock Detection') – Detección de choque de 4 niveles con retroalimentación visual y sonora. Mantenga el rendimiento de su inversión mediante el uso correcto de la balanza, ideal en aplicaciones de carga automatizada e ideal para servir de guía al operador
- FRD (visualización del caudal, del inglés 'Flow Rate Display') –Visualización directa del caudal de una muestra en g/s, g/m, g/h o el volumen del caudal en ml/s, ml/m, ml/h.
- Se pueden guardar hasta 10 densidades de muestra en la memoria
- Utilizar junto con el comparador de caudal para mantener los caudales dentro de los límites designados
- SCF (función de cálculo estadístico, del inglés 'Statistical Calculation Function') – Muestra e imprime varios resultados estadísticos en la pantalla de la balanza o los envía a una impresora o a un PC
- Interfaz RS232 estándar y USB de modo dual. El USB se puede configurar para el modo rápido (conexión al PC sin necesidad de instalación de software) o modo bidireccional
- UFC (Comunicaciones flexibles universales, del inglés 'Universal Flexi Coms') – Salida de datos configurable, ideal para la conexión a sistemas de adquisición de datos o impresoras de etiquetas de códigos de barras, etc.
- Salida de datos brutos/netos/tara, memoria de taras, gancho inferior, indicador de capacidad
- Amplia selección de opciones y accesorios
- Ionizador sin ventilador integrado con tecnología Quick Ion™ e interruptor IR externo (GX-AE)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO/OIML |
| Tipo de conexión | RS-232 C y USB |
| Capacidad | 4200 g |
| Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación inversa |
| Legibilidad | 0.01 g |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | GX-4002A-EC |
| Tiempo de estabilización | 1 seg. |
| Longitud de la cubeta (métrico) | 165 mm |
| Anchura de la cubeta (imperial) | 6.5 in. |
| Mostrar más |