Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para apolipoproteína E4 humana
Código de producto. 15474903
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15474903 96 pruebas 1 set
17115359 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15474903
Marca: Invitrogen™ EHAPOE4
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sandwich ELISA Kit
The Human Apolipoprotein E4 (Hu ApoE4) ELISA quantitates Hu ApoE4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ApoE4. Principle of the method The Human ApoE4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La Apo E (apolipoproteína E) desempeña un papel importante en el metabolismo de los lípidos en el plasma, y también es un componente de varias partículas plasmáticas lipoproteínas-lípidos. La proteína se sintetiza en el hígado, el cerebro, el bazo y el riñón, y las concentraciones son altas en los fluidos intersticiales, donde juega un papel en la distribución del colesterol de las células donde el colesterol está en exceso respecto a las células que requieren colesterol. La Apo E también desempeña un papel importante en la formación de lipoproteínas de muy baja densidad y quilomicrones. El gen Apo E se localiza en el cromosoma 19 en la posición 19q13.2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P02649
Intervalo del ensayo 0,41-100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,4 ng
Intervalo de calibración De 0,4 ng/ml a 100 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas GCPR
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta ApoE4 humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 348
Símbolo de gen AD2,APO-E,ApoE4,LDLCQ5,LPG
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Investigación cardiovascular
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AD2, APO-E, LDLCQ5, LPG
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min