missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apolipoprotein E3/ApoE3 Antibody (960319), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals MAB41442FR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Apolipoprotein E3/ApoE3 Monoclonal specifically detects Apolipoprotein E3/ApoE3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Apolipoprotein E3/ApoE3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| APOE | |
| ApoE3 variant peptide found within amino acids 100-200. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 960319 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| AD2, Apo-E, ApoE4, apolipoprotein E, LDLCQ5, LPG | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 348 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido