Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para apolipoproteína C3 humana
Código de producto. 17844180
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 17844180
Marca: Invitrogen™ EHAPOC3X10
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para la apolipoproteína C3 humana (ApoC3 hu) cuantifica la ApoC3 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el ApoC3 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para ApoC3 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La apolipoproteína C3 (Apo C3) se produce principalmente en el hígado y se sabe que circula en plasma en combinación con la lipoproteína Apo B y las lipoproteínas de alta densidad. La APO C3 actúa como antagonista de la Apo C2 y la Apo E para prevenir la lipólisis por la enzima lipoproteica lipasa, y también la eliminación de la apo B. El gen que codifica la Apo C3 se encuentra en el cromosoma 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P02656
Intervalo del ensayo De 2,44 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2,5 pg/mL
Intervalo de calibración De 2,5 pg/ml a 10 000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas GCPR
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: microglobulina alfa-2 humana, ApoA, ApoC1, ApoC2, ApoE, ApoH, artemina, BMP-6, calbindina, CK beta 8-1 (CCL23), CNTF, EMMPRIN (CD147), endostatina, fibrinógeno, FLRG, TNFSF18 (GITR Ligand), GPBB, hemoglobina, HTRA2, IL-17 E, IL-1 R3 (IL1 R Acp), lactoferrina, mesotelina, PAPP-A, PD-ECGF (timidina fosforilasa), PDGF R alfa, pepsinógeno 2, periostina, persefina, PTH, RAP, SAA (amiloide A sérica), serpina F1 (PEDF), Tie-1, TPA, trombospondina 2, ubiquitina+1, vitronectina, VWF
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 345
Símbolo de gen APOCIII,HALP2
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Tampón de lavado, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Cromógeno
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Investigación cardiovascular
Volumen de muestra 2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo APOCIII, HALP2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min