Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para apolipoproteína C1 humana
Código de producto. 17824180
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
17824180 10 × 96 pruebas paquete de 10
15424903 96 pruebas 1 set
17175349 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 17824180
Marca: Invitrogen™ EHAPOC1X10
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para la apolipoproteína C1 humana (ApoC1 hu) cuantifica la ApoC1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el ApoC1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para ApoC1 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Las apolipoproteínas son componentes proteicos de las lipoproteínas plasmáticas. La familia de genes de la apolipoproteína C codifica cuatro proteínas homólogas designadas apoC-I a apoC-IV, que modulan específicamente el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. El gen apoC-I humano se asigna al cromosoma 19q13.2 y se expresa principalmente en el hígado, donde se activa cuando los monocitos se diferencian en macrófagos. El gen apoC-II humano se asigna al cromosoma 19q13.2 y codifica una proteína de cadena única de 79 aminoácidos que es un cofactor necesario para la activación de la lipoproteína lipasa, la enzima que hidroliza los triglicéridos en el plasma y transfiere los ácidos grasos a los tejidos. El gen apoC-III humano se asigna al cromosoma 11q23 y codifica una proteína que puede retrasar el catabolismo de partículas ricas en triglicéridos al inhibir la lipoproteína lipasa y la lipasa hepática. El gen apoC-IV humano se asigna al cromosoma 19q13.2 y codifica una proteína de 127 aminoácidos que se expresa principalmente en el hígado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P02654
Intervalo del ensayo 3,2-50 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg/mL
Intervalo de calibración De 3 pg/ml a 50 000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta Apo C1 humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 341
Símbolo de gen Apo-CI,ApoC-I,apo-CIB,apoC-IB
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit SAV-HRP, Tampón de lavado, Concentrado de diluyente de ensayo, Cromógeno, Cubiertas adhesivas para placas, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, Estándar, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Investigación cardiovascular
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Apo-CI, ApoC-I
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min