Learn More
Invitrogen™ Human Apolipoprotein A1 ELISA Kit
Código de producto. 17814180
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 17814180
Marca: Invitrogen™ EHAPOA1X10
ELISA
El ensayo ELISA para la apolipoproteína A1 humana (ApoA1 hu) cuantifica la ApoA1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el ApoA1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la ApoA1 humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La Apo A1 (apolipoproteína A1) se sintetiza en el hígado y el intestino delgado y se regula por la ingesta dietética de lípidos. Es el principal componente de las lipoproteínas humanas de alta densidad (HDL) y desempeña un papel importante en la función metabólica y de transporte de las lipoproteínas del suero. Está regulado por la ingesta dietética de lípidos, y actúa como un activador para la enzima lecitina colesterol aciltransferasa que convierte el colesterol en ésteres de colesterol. Durante la lipólisis en el tejido periférico, Apo A1 también puede desempeñar un papel como aceptor de componentes superficiales de lipoproteínas de muy baja densidad y quilomicrones. El gen que codifica Apo A1 se encuentra en el cromosoma 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P02647
Intervalo del ensayo De 0,082 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,08 ng/mL
Intervalo de calibración De 0,08 ng/ml a 20 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas GCPR
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta ApoA1 humano. Presenta reacción cruzada con ApoA1 de macacos rhesus y cinomolgus. Otras especies no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 335
Símbolo de gen apo(a)
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit SAV-HRP, Anticuerpo de detección biotinilado, Tampón de lavado, Cromógeno, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Solución de parada, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Investigación cardiovascular
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min