missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ APOE Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10714511
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
10714511 400 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10714511

Marca: Invitrogen™ PA514539

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with non-human primate and rabbit based on sequence homology.

Apo E (Apolipoprotein E) plays an important role in the metabolism of lipids in the plasma, and is also is a constituent of various plasma lipoprotein-lipid particles. The protein is synthesized in liver, brain, spleen, and the kidney, and concentrations are high in interstitial fluids, where it plays a role in distributing cholesterol from cells where cholesterol is in excess to cells which require cholesterol. Apo E also plays an important role in the formation of very low density lipoprotein and chylomicrons. The Apo E gene is located on chromosome 19 at position 19q13. 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APOE
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica APOE
N.º de referencia del gen P02649, P08226
Alias de gen AD2; AI255918; APOE; apo-E; ApoE4; APOEA; Apolipoprotein; apolipoprotein E; apolipoprotein E3; apolipoprotein E4; Apoprotein; B2G1; BG; LDLCQ5; LPG; MGC1571
Símbolos de los genes APOE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 263-292 amino acids from the C-terminal region of human APOE.
Método de purificación Affinity chromatography, Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11816, 348
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.