Learn More
APOBEC4 Monoclonal Antibody (OTI1F7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17594204
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17594204 30 μL 30 microlitros
17574204 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17594204
Marca: Origene Technologies TA810772S
Mouse Monoclonal Antibody
APOBEC4 Monoclonal antibody specifically detects APOBEC4 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno APOBEC4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PRELID2
N.º de referencia del gen Q8N945
Alias de gen 4933431M11Rik; APOBEC4; apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic polypeptide like 4; apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic polypeptide like 4 (putative); apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 4 (putative); apolipoprotein B mRNA-editing enzyme catalytic polypeptide-like 4; C1orf169; putative C->U-editing enzyme APOBEC-4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PRELID2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 153768
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1