missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APOBEC4 Monoclonal Antibody (OTI1F7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17574204
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17574204 100 μL 100 microlitros
17594204 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17574204

Marca: Origene Technologies TA810772

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a member of the AID/APOBEC family of polynucleotide (deoxy)cytidine deaminases, which convert cytidine to uridine. Other AID/APOBEC family members are involved in mRNA editing, somatic hypermutation and recombination of immunoglobulin genes, and innate immunity to retroviral infection.

Especificaciones

Antígeno APOBEC4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica APOBEC4
N.º de referencia del gen Q497M3, Q8WW27
Alias de gen C1orf169
Símbolos de los genes APOBEC4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human APOBEC4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 403314, 71281
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.