Learn More
APOBEC3B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16863254 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16863254 20 μL 20 microlitros
16853254 150 μL 150 microlitros
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16863254
Marque: Proteintech 145591AP20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene is a member of the cytidine deaminase gene family. It is one of seven related genes or pseudogenes found in a cluster, thought to result from gene duplication, on chromosome 22. Members of the cluster encode proteins that are structurally and functionally related to the C to U RNA-editing cytidine deaminase APOBEC1. It is thought that the proteins may be RNA editing enzymes and have roles in growth or cell cycle control. A hybrid gene results from the deletion of approximately 29.5 kb of sequence between this gene, APOBEC3B, and the adjacent gene APOBEC3A. The breakpoints of the deletion are within the two genes, so the deletion allele is predicted to have the promoter and coding region of APOBEC3A, but the 3′ UTR of APOBEC3B. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Antígeno APOBEC3B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica APOBEC3B
N.º de referencia del gen Q9UH17
Alias de gen APOBEC1L, APOBEC3B, ARCD3, ARP4, bK150C2.2, Phorbolin 1 related protein, Phorbolin 2/3, PHRBNL
Símbolos de los genes APOBEC3B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno APOBEC3B Fusion Protein Ag6115
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9582
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.