missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ APOBEC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17147333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17147333 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17147333

Marca: Invitrogen™ PA5109400

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MTSEKGPSTG DPTLRRRIEP WEFDVFYDPR ELRKEACLLY EIKWGMSRKI WRSSGKNTTN HVEVNFIKKF TSERDFHPSM.

This gene encodes a member of the cytidine deaminase enzyme family. The encoded protein forms a multiple-protein editing holoenzyme with APOBEC1 complementation factor and APOBEC1 stimulating protein . This holoenzyme is involved in the editing of C-to-U nucleotide bases in apolipoprotein B and neurofibromatosis-1 mRNAs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APOBEC1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.51 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica APOBEC1
N.º de referencia del gen P51908
Alias de gen Apobec1; APOBEC-1; apolipoprotein B editing complex 1; apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic polypeptide 1; apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic subunit 1; apolipoprotein B mRNA editing enzyme complex-1; apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide 1; apolipoprotein B mRNA-editing enzyme 1; BEDP; C->U-editing enzyme APOBEC-1; Cdar1; HEPR; mRNA(cytosine(6666)) deaminase 1
Símbolos de los genes APOBEC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-80 of human APOBEC1 (NP_001291495).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11810
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.