missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ApoA2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17131894 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17131894 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17131894

Marca: Invitrogen™ PA5114033

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MKLLAATVLL LTICSLEGAL VRRQAKEPCV ESLVSQYFQT VTDYGKDLME For short term use, store at 2-8°C up to 1 week. For long term storage, store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. Predicted homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 86%; Horse: 86%; Human: 100%; Mouse: 85%; Rabbit: 79%; Rat: 93%.

At least 9 distinct polymorphic forms of apolipoproteins are known. The apolipoproteins act as stabilizers of the intact lipoprotein particles. Quantitative measurements of HDL, LDL, and VLDL particles of human serum are often used to estimate an individual's relative risk of coronary heart disease. In addition, quantitative immunological measurements of certain apolipoproteins ( especially A-1 and B) have been suggested to be more accurate estimators of coronary heart disease that measurements of lipoprotein particles (especially HDL and LDL). The apolipoproteins are derived from human plasma by density gradient ultracentrifugation and HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ApoA2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica APOA2
N.º de referencia del gen P02652
Alias de gen Alp-2; APO A2; APOA2; Apoa-2; ApoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotein; Apolipoprotein A2; Apolipoprotein AII; apolipoprotein A-II; Apolipoprotein A-II(1-76); Hdl-1; ProapoA-II; Proapolipoprotein A-II; Truncated apolipoprotein A-II
Símbolos de los genes APOA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human APOA2 (aa 1-50).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 336
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.