missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ APOA1BP Polyclonal Antibody

Descripción
The antibody detects endogenous levels of total AIBP / APOA1BP protein.
The product of this gene interacts with apolipoprotein A-I (apoA-I), the major apolipoprotein of high-density lipoproteins (HDLs). It is secreted into some bodily fluids, and its synthesis and secretion are stimulated in vitro by incubating cells with apoA-I. The human genome contains related pseudogenes.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | APOA1BP |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | NAXE |
| N.º de referencia del gen | Q8NCW5 |
| Alias de gen | AA087124; AIBP; AI-BP; AI-BP {ECO:0000255; Apoa1bp; Apoa1ip; apoA-I binding protein; apolipoprotein A-I binding protein; apolipoprotein A-I interacting protein; apolipoprotein A-I-binding protein; apolipoprotein A-I-binding protein {ECO:0000255; ESTM37; HAMAP-Rule:MF_03159}; MGC119143; MGC119144; MGC119145; NAD(P)H-hydrate epimerase; NAD(P)H-hydrate epimerase {ECO:0000255; NAD(P)HX epimerase; NAD(P)HX epimerase {ECO:0000255; NAXE; YjeF N-terminal domain-containing protein 1; yjeF_N1; YJEFN1 |
| Símbolos de los genes | NAXE |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?