missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APLP-2 Antibody (S06-8I7), Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP3-19833-50ul

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 18674943

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00€
    420.00€ / 50 microlitros
    Ahorro 24.00€
    5% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

APLP-2 Monoclonal antibody specifically detects APLP-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

APLP-2
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
S06-8I7
Unconjugated
amyloid beta (A4) precursor-like protein 2, amyloid precursor protein homolog HSD-2, Amyloid protein homolog, amyloid-like protein 2, APLP-2, APPHCDEI box-binding protein, APPL2, CDEBP
A synthetic peptide of human APLP-2 (Uniprot # Q06481)
50 μg
Signal Transduction
334
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado