missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apilimod mesylate, MedChemExpress

Código de producto. 16462257
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462257 50 mg 50 miligramos
16476118 10 mg 10 miligramos
16468717 5 mg 5 miligramos
16416516 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462257

Marca: Medchem Express HY14644A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Apilimod (STA 5326) mesylate is a potent IL-12/IL-23 inhibitor, and strongly inhibits IL-12 with IC50s of 1 nM and 2 nM, in IFN-γ/SAC-stimulated human PBMCs and SAC-treated monkey PBMCs, respectively. Apilimod is a potent and highly selective PIKfyve inhibitor.

Apilimod (STA 5326) mesylate is a potent IL-12/IL-23 inhibitor, and strongly inhibits IL-12 with IC50s of 1 nM and 2 nM, in IFN-γ/SAC-stimulated human PBMCs and SAC-treated monkey PBMCs, respectively. Apilimod is a potent and highly selective PIKfyve inhibitor.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material Apilimod mesylate
CAS 870087-36-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H34N6O8S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo STA 5326 mesylate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (163.75 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (20.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC(/C=N/NC2=CC(N3CCOCC3)=NC(OCCC4=CC=CC=N4)=N2)=C1.CS(=O)(O)=O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 610.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.7
Porcentaje de pureza 99.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.