missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apigenin, MedChemExpress

Código de producto. 16469208
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469208 10 mg 10 miligramos
16499146 100 mg 100 miligramos
16484907 50 mg 50 miligramos
16431516 200 mg 200 miligramos
16422396 500 mg 500 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469208

Marca: Medchem Express HYN1201

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.

Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Apigenin
CAS 520-36-5
Color Green Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4',5,7-Trihydroxyflavone Apigenol C.I. Natural Yellow 1
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (308.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 270.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 96.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.