Learn More
VEE GEE API ASTM Hydrometer with Thermometer
Código de producto. 17806533
Change view
Click to view available options
Número ASTM:
52H
53H
54H
55H
56H
57H
API Range:
De 19 a 31°
De 29 a 41°
De 39 a 51°
De 49 a 61°
De 59 a 71°
De 9 a 21°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número ASTM API Range unitSize
17806533 54H De 29 a 41° cada uno
17846543 57H De 59 a 71° cada uno
17866603 55H De 39 a 51° cada uno
17806603 52H De 9 a 21° cada uno
17806453 53H De 19 a 31° cada uno
17806463 56H De 49 a 61° cada uno
6 options
Código de producto. 17806533
Marca: VEE GEE 6754HTS
The API ASTM Hydrometer with Thermometer is chosen as the Standard Scale for Petroleum.
  • Subdivisions: 0.1°
  • Approx. Length: 380 mm
  • Thermometer Range: 0 to 150°F
  • Thermometer Subdivision: 2°F
  • Thermometer filled with SafetyBLUE liquid
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Especificaciones
Tipo Hidrómetro
Número ASTM 54H
Incrementos 0.1°
Longitud (métrico) 38 cm
Intervalo de temperatura (imperial) 0°F to 150°F
Intervalo de temperatura (métrico) -17.78 to +65.6°C
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
API Range De 29 a 41°