missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APEX1 Monoclonal Antibody (OTI6E10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17578072
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17578072 30 μL 30 microlitros
17558072 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17578072 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800334S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

APEX1 Monoclonal antibody specifically detects APEX1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno APEX1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6E10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica APEX1
N.º de referencia del gen P27695
Alias de gen AP endonuclease 1; AP endonuclease class I; AP lyase; Ape; APE1; APEN; Apex; APEX nuclease; APEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme) 1; APEX nuclease 1; Apex1; apurinic/a; Apurinic/apy; apurinic/apyrimidinic (abasic) endonuclease; apurinic/apyrimidinic endodeoxyribonuclease 1; apurinic/apyrimidinic endonuclease; apurinic/apyrimidinic endonuclease 1; Apurinic-apyrimidinic endonuclease 1; APX; BAP 1; BAP1; deoxyribonuclease (apurinic or apyrimidinic); DNA-(apurinic or apyrimidinic site) endonuclease; DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase; DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase, mitochondrial; HAP1; protein REF-1; redox factor 1; redox factor-1; REF1; REF-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-242 of human APEX1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 328
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.