Learn More
Invitrogen™ APEX™ Antibody Labeling Kits
Código de producto. 10287124
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 reacciones
Excitación/emisión:
410/455
490/525
555/580
578/603
590/617
650/665
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Biotina-XX
Pacific Blue
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Excitación/emisión Etiqueta o tinte unitSize
10287124 5 reacciones 555/580 Alexa Fluor 555 cada uno
10676255 5 reacciones 490/525 Alexa Fluor 488 cada uno
10482555 5 reacciones 590/617 Alexa Fluor 594 cada uno
10565664 5 reacciones 650/665 Alexa Fluor 647 cada uno
10469864 5 reacciones 410/455 Pacific Blue cada uno
10440430 5 reacciones 578/603 Alexa Fluor 568 cada uno
10477010 5 reacciones - Biotina-XX cada uno
7 options
Código de producto. 10287124
Marca: Invitrogen™ A10470
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Genere anticuerpos etiquetados con Alexa Fluor listos para su uso incluso en presencia de contaminantes con los kits de etiquetado de anticuerpos APEX Alexa Fluor.
Los kits de etiquetado de anticuerpos Invitrogen APEX le permiten etiquetar covalentemente pequeñas cantidades de anticuerpos IgG (de 10 a 20 μg) con colorantes Alexa Fluor o biotina, incluso en presencia de contaminantes, proteínas de estabilización o tampón que contiene aminas (p. ej., BSA, Tris o glicina). Los kits de etiquetado de anticuerpos APEX incluyen una punta de resina que captura el anticuerpo IgG, lo que permite eliminar los contaminantes antes de la reacción de etiquetado con el conjugado de su elección. Después de la aplicación del fluoróforo reactivo a aminas al anticuerpo IgG unido a la resina, se forma un conjugado de IgG fluorescente que se eluye posteriormente de la resina mediante un tampón de elución. Cada kit contiene todo lo necesario para cinco reacciones de etiquetado. El conjugado de anticuerpos IgG de trabajo se puede lograr en aproximadamente 2,5 horas (con aproximadamente 15 minutos de tiempo de manipulación).
Los kits de etiquetado de anticuerpos Invitrogen APEX permiten el enlace covalente de un fluoróforo o una biotina a pequeñas cantidades de anticuerpos IgG (∼ 10-20 µg), incluso en mezclas o soluciones contaminadas de muestras biológicas. Resultan perfectos para etiquetar de forma eficaz anticuerpos en suero, líquido de ascitis o suspensiones de hibridomas. Los anticuerpos etiquetados están listos para su uso en aplicaciones de adquisición de imágenes o citometría de flujo en tan solo 2,5 horas con poco tiempo de manipulación.
Características importantes de los kits de etiquetado de anticuerpos APEX:
· Anticuerpos etiquetados normalmente listos para su uso en 2,5 horas (∼ 15 minutos de tiempo de manipulación)
· Diseñados para etiquetar de 10 a 20 µg de IgG
· Enlace covalente de colorantes Alexa Fluor o biotina
· Compatible con proteínas contaminantes o estabilizadores como BSA
· Elija entre los colorantes Alexa Fluor 488, 555, 568, 594 y 647, el colorante Pacific Blue o biotina-XX
Las proteínas contaminantes o los estabilizadores de proteínas no son un problema
Muchos anticuerpos IgG solo suelen estar disponibles en pequeñas cantidades y envasados con proteínas de estabilización, como BSA, u otros contaminantes que pueden interferir en los reactivos de etiquetado reactivos a aminas. Los kits de etiquetado de anticuerpos APEX evitan este problema gracias a la utilización de una técnica de etiquetado en fase sólida que captura el anticuerpo IgG en una resina especializada que se encuentra dentro de la punta de etiquetado de anticuerpos APEX. Los contaminantes sencillamente se eluyen a través de la punta antes de aplicar la etiqueta reactiva a aminas.
Mejores resultados y flujos de trabajo con anticuerpos primarios etiquetados
Un anticuerpo primario etiquetado directamente con un fluoróforo a menudo produce una menor fluorescencia de fondo y una unión menos inespecífica. Además, en el mismo experimento se pueden utilizar fácilmente varios anticuerpos primarios del mismo isotipo o derivados de la misma especie si están etiquetados directamente con fluoróforos compatibles.
La personalización es posible
¿No encuentra lo que busca en nuestra lista de existencias? Podemos prepararle un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido del kit Contiene etiqueta fluorescente reactiva, 5 viales; puntas de etiquetado de anticuerpos APEX, 5 cada uno; tampón de lavado, 1,8 ml; dimetilsulfóxido (DMSO), 100 μl; tampón de etiquetado, 100 μl; tampón de neutralización, 100 μl; tampón de elución, 1 ml; jeringa de elución, 1 cada uno.
Cantidad 5 reacciones
Contenido y almacenamiento Almacenar una temperatura de 2 °C a 6°C, no congelar, desecar y proteger de la luz.
Excitación/emisión 555/580
Escala de etiquetado 10 - 20 μg
Línea de productos APEX
Reactividad química Amina
Etiqueta o tinte Alexa Fluor 555
Color Naranja
Labeling Target IgG
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor