Learn More
Fisherbrand™ Revestimientos APET para bandejas de seguridad
Código de producto. p-7083387 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
260 x 460mm
340 x 540mm
460 x 700mm
540 x 570mm
540 x 680mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12307207 260 x 460mm paquete de 25
12317207 340 x 540mm paquete de 25
12327207 540 x 570mm paquete de 25
12337207 540 x 680mm paquete de 25
12347207 460 x 700mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12307207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Respetuosos con el medio ambiente, fáciles de limpiar y mantener para el trabajo rutinario y el almacenamiento en zonas seguras.
  • Elimina fácilmente los vertidos
  • Respetuosos con el medio ambiente
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 260 x 460mm
Longitud (métrico) 260 mm
Material APET
Tipo Revestimientos
Anchura (métrico) 460 mm
Para utilizar con Bandejas de radiación, riesgo biológico y uso general
N.° por paquete 25
Forma Rectangulares