missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Apelin Receptor Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16317484
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16317484 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16317484

Marca: Invitrogen™ PA580343

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Human APJ Receptor/APLNR.

APLNR (Apelin Receptor) is a member of the G protein-coupled receptor gene family. The encoded protein is related to the angiotensin receptor, but is actually an apelin receptor that inhibits adenylate cyclase activity and plays a counter-regulatory role against the pressure action of angiotensin II by exerting hypertensive effect. It functions in the cardiovascular and central nervous systems, in glucose metabolism, in embryonic and tumor angiogenesis and as a human immunodeficiency virus (HIV-1) coreceptor. Two transcript variants resulting from alternative splicing have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apelin Receptor
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Aplnr
N.º de referencia del gen P35414
Alias de gen AGTRL1; angiotensin II receptor-like 1; angiotensin receptor-like 1; Apelin receptor; APJ; APJ (apelin) receptor; APJ receptor; APJR; Aplnr; B78; G protein-coupled receptor APJ; GPCR34; G-protein coupled receptor APJ; G-protein coupled receptor HG11; HG11; HG11 orphan receptor; MSR; msr/apj
Símbolos de los genes Aplnr
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human APJ Receptor/APLNR.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 187
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.