Learn More
Thermo Scientific Chemicals Apelin-12
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Lyophilized Powder |
| Peso molecular | 1422.70 |
| Tipo de producto | Apelin-12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe |