Learn More
APD597, MedChemExpress
Código de producto. 16416816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16416816 100 mg 100 miligramos
16469197 5 mg 5 miligramos
16442727 50 mg 50 miligramos
16426638 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16416816
Marca: Medchem Express HY15566
MedChemExpress APD597 is a GPR119 agonist intended for the treatment of type 2 diabetes, with EC50 of 46 nM for hGPR119.
APD597 is a GPR119 agonist intended for the treatment of type 2 diabetes, with EC50 of 46 nM for hGPR119.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material APD597
CAS 897732-93-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H29N5O6S
Cantidad 100 mg
Sinónimo JNJ-38431055
Información de solubilidad DMSO : ≥ 19 mg/mL (39.62 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)N(CC1)CCC1OC2=C(OC)C(NC3=CC=C(S(=O)(C)=O)N=C3C)=NC=N2
Peso molecular (g/mol) 479.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.55
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism