missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ANAPC2 Polyclonal Antibody

Descripción
Immunogen sequence: YISAIKALRV LDPSMVILEV ACEPIRRYLR TREDTVRQIV AGLTGDSDGT GDLAVELSKT DPASLETGQD SEDDSGEPED WVPDPVDADP GKSSSKRRSS D; Positive Samples: HepG2, Mouse brain, Rat brain, Rat kidney.
A large protein complex, termed the anaphase-promoting complex (APC), or the cyclosome, promotes metaphase-anaphase transition by ubiquitinating its specific substrates such as mitotic cyclins and anaphase inhibitor, which are subsequently degraded by the 26S proteasome. Biochemical studies have shown that the vertebrate APC contains eight subunits.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ANAPC2 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.75 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3 |
| génica | ANAPC2 |
| N.º de referencia del gen | Q8BZQ7 |
| Alias de gen | 9230107K09Rik; AL024279; Anapc2; anaphase promoting complex subunit 2; anaphase-promoting complex subunit 2; Apc2; cyclosome subunit 2; Emi4; expressed during mesenchymal induction 4; Imi4; induced during mesenchymal induction 4; KIAA1406; mKIAA1406 |
| Símbolos de los genes | ANAPC2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?