missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ APC15 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15547062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15547062 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15547062

Marca: Invitrogen™ PA546112

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: EETELQQQEQ QHQAWLQSIA EKDNNLVPIG KPASEHYDDE EEEDDEDDED Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Yeast: 82%; Zebrafish: 90%.

ANAPC15 is a component of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C), a cell cycle-regulated E3 ubiquitin ligase that controls progression through mitosis and the G1 phase of the cell cycle. In the complex, it plays a role in the release of the mitotic checkpoint complex (MCC) from the APC/C: not required for APC/C activity itself, but promotes the turnover of CDC20 and MCC on the APC/C, thereby participating to the responsiveness of the spindle assembly checkpoint. It is also required for degradation of CDC20.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APC15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica Anapc15
N.º de referencia del gen P60006
Alias de gen 3200002M19Rik; 6330414C15Rik; Anapc15; anaphase promoting complex subunit 15; anaphase prompoting complex C subunit 15; anaphase-promoting complex subunit 15; APC15; C11orf51; C15H11orf51; C21H11orf51; HSPC020; hypothetical protein LOC505356; protein HSPC020 homolog; RGD1311634; uncharacterized protein C11orf51 homolog; Unknown (protein for MGC:153425); zgc:153425
Símbolos de los genes Anapc15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ANAPC15 (aa 26-75).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25906
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.