missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APC Antibody (ALi 12-28), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150800
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30150800 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30150800 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP308922CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

APC Monoclonal antibody specifically detects APC in Human,Mouse (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APC
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon ALi 12-28
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen adenomatosis polyposis coli, adenomatosis polyposis coli tumor suppressor, adenomatous polyposis coli, adenomatous polyposis coli protein, BTPS2, Deleted in polyposis 2.5, DP2.5DP2, DP3, FPC, GS, Protein APC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human APC protein (around aa 1-433) (Uniprot: P25054)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Metastasis, Tumor Suppressors, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 324
Especies diana Human, Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.