missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APC Anti-Mouse TIGIT (1G9), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The TIGIT antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of mouse TIGIT. This antibody recognizes mouse antigen. The TIGIT antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.Especificaciones
| TIGIT | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Flow Antibody | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| 1G9 | |
| APC | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 100043314 | |
| Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido